3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510274-5G
APOSPC510274-5GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510274-5G
3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21296531
Numéro CAS: 246137-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité