5-Chloro-6-fluoroisatin
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510278-1G
APOSPC510278-1GEA 725 EUR InStock
APOSPC510278-1G
5-Chloro-6-fluoroisatin
5-Chloro-6-fluoroisatin
Formule: C₈H₃ClFNO₂
MW: 199,566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09728573
Numéro CAS: 953897-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité