Methyl (R)-3-(Dibenzylamino)-2-fluoropropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510296-1G
APOSPC510296-1GEA 611 EUR InStock
APOSPC510296-1G
Methyl (R)-3-(Dibenzylamino)-2-fluoropropanoate
Methyl (R)-3-(Dibenzylamino)-2-fluoropropanoate
Formule: C₁₈H₂₀FNO₂
MW: 301,355 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29055298
Numéro CAS: 88099-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité