Ethyl 2,2-Difluoro-2-mesitylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510313-1G
APOSPC510313-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510313-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-mesitylacetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-mesitylacetate
Formule: C₁₃H₁₆F₂O₂
MW: 242,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065900
Numéro CAS: 1436389-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité