Ethyl 2-[4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510319-1G
APOSPC510319-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510319-1G
Ethyl 2-[4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-[4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetate
Formule: C₁₄H₁₆F₂O₄
MW: 286,271 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065896
Numéro CAS: 2006277-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité