Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
PC510342-1G
APOSPC510342-1GEA 713 EUR InStock
APOSPC510342-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
MW: 230,208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007701
Numéro CAS: 112545-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité