4-Chloro-5,7-difluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51041-1G
APOSPC51041-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC51041-1G
4-Chloro-5,7-difluoroquinoline
4-Chloro-5,7-difluoroquinoline
Formule: C₉H₄ClF₂N
MW: 199,585 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808522
Numéro CAS: 874831-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité