6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51050-1G
APOSPC51050-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC51050-1G
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Point de fusion: 119…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690097
Numéro CAS: 954239-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité