5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-(Cyclohexylcarbmoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5106-1G
APOSPC5106-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC5106-1G
5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₁₃H₁₇BFNO₃
MW: 265,088 g/mol
Point de fusion: 164 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235096
Numéro CAS: 874289-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité