(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3,4-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
PC51073-1G
APOSPC51073-1GEA 613 EUR InStock
APOSPC51073-1G
(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-ol
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (0.5 mm Hg)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863750
Numéro CAS: 126534-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité