2-Bromo-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoropyridin-4-ol
PC51120-250MG
APOSPC51120-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC51120-250MG
2-Bromo-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257612
Numéro CAS: 1211525-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité