4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyano-5-fluorophenol, 4-Fluorosalicylonitrile
PC51150-5G
APOSPC51150-5GEA 150 EUR InStock
APOSPC51150-5G
4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185487
Numéro CAS: 186590-01-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité