tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51388-1G
APOSPC51388-1GEA 357 EUR InStock
APOSPC51388-1G
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆F₂N₂O₂
MW: 222.232 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23105898
Numéro CAS: 1408074-83-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité