Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 2H-perfluoropropanoate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5143-25G
APOSPC5143-25GEA 168 EUR InStock
APOSPC5143-25G
Methyl 2H-perfluoropropanoate 97%
Methyl 2H-perfluoropropanoate
NMR data: J. Fluorine Chem., 1984, 25, 203.


Formule: C₄H₄F₄O₂
Point d'ébullition: 94…95 °C
Densité: 1.353 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041536
Numéro CAS: 382-93-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité