Ethyl 5-amino-4-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520008-1G
APOSPC520008-1GEA 912 EUR InStock
APOSPC520008-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₁ClF₃N₃O₂
MW: 333,694 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135139
Numéro CAS: 1427023-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité