4-[6-(Difluoromethyl)-2-pyridyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520020-1G
APOSPC520020-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520020-1G
4-[6-(Difluoromethyl)-2-pyridyl]aniline
4-[6-(Difluoromethyl)-2-pyridyl]aniline
Formule: C₁₂H₁₀F₂N₂
MW: 220,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767505
Numéro CAS: 2092578-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité