8-Bromo-2-(difluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520023-1G
APOSPC520023-1GEA 3190 EUR InStock
APOSPC520023-1G
8-Bromo-2-(difluoromethyl)quinoline
8-Bromo-2-(difluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆BrF₂N
MW: 258,062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767507
Numéro CAS: 2091004-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité