2-Chloro-3-(difluoromethyl)-7-methoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520032-1G
APOSPC520032-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520032-1G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₁H₈ClF₂NO
MW: 243,637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767516
Numéro CAS: 2091217-12-6
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC520032-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité