5-(Difluoromethyl)-2-methylsulphanyl-pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520050-1G
APOSPC520050-1GEA 3420 EUR InStock
APOSPC520050-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methylsulphanyl-pyrimidin-4-amine
5-(Difluoromethyl)-2-methylsulphanyl-pyrimidin-4-amine
Formule: C₆H₇F₂N₃S
MW: 191,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767533
Numéro CAS: 2090187-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité