5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-N-methyl-pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520053-1G
APOSPC520053-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520053-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-N-methyl-pyrimidin-4-amine
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-N-methyl-pyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₉F₂N₃O
MW: 189,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767536
Numéro CAS: 2090446-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité