4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520055-1G
APOSPC520055-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520055-1G
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine
Formule: C₉H₉Cl₂F₂N₃
MW: 268,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767538
Numéro CAS: 2091581-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité