5-(Difluoromethyl)-2-methyl-pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520056-1G
APOSPC520056-1GEA 3190 EUR InStock
APOSPC520056-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methyl-pyrimidin-4-amine
5-(Difluoromethyl)-2-methyl-pyrimidin-4-amine
Formule: C₆H₇F₂N₃
MW: 159,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767539
Numéro CAS: 1785079-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité