5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520058-1G
APOSPC520058-1GEA 1490 EUR InStock
APOSPC520058-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidine
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767541
Numéro CAS: 2128733-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité