5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520060-1G
APOSPC520060-1GEA 3420 EUR InStock
APOSPC520060-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidin-4-amine
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidin-4-amine
Formule: C₆H₇F₂N₃O
MW: 175.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767543
Numéro CAS: 2092285-15-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité