5-(Difluoromethyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520061-1G
APOSPC520061-1GEA 1490 EUR InStock
APOSPC520061-1G
5-(Difluoromethyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine
5-(Difluoromethyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine
Formule: C₉H₁₁F₂N₃
MW: 199.201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767544
Numéro CAS: 2128733-65-1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC520061-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité