tert-Butyl 4-[6-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520062-1G
APOSPC520062-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520062-1G
tert-Butyl 4-[6-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[6-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉ClF₂N₄O₂
MW: 348,776 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767545
Numéro CAS: 2149590-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité