5-(Difluoromethyl)-2,4-dimethoxy-pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520063-1G
APOSPC520063-1GEA 1550 EUR InStock
APOSPC520063-1G
5-(Difluoromethyl)-2,4-dimethoxy-pyrimidine
5-(Difluoromethyl)-2,4-dimethoxy-pyrimidine
Formule: C₇H₈F₂N₂O₂
MW: 190.147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767546
Numéro CAS: 2128733-78-6
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC520063-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité