Methyl 2-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520065-1G
APOSPC520065-1GEA 3420 EUR InStock
APOSPC520065-1G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₆F₂N₂O₂
MW: 188.132 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767548
Numéro CAS: 2120555-73-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité