6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520067-1G
APOSPC520067-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520067-1G
6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₄ClF₂N₃
MW: 179,555 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767551
Numéro CAS: 2092036-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité