2-(Difluoromethyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520071-1G
APOSPC520071-1GEA 797 EUR InStock
APOSPC520071-1G
2-(Difluoromethyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-indole
2-(Difluoromethyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-indole
Formule: C₁₁H₁₁F₂NO
MW: 211,208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767555
Numéro CAS: 2149590-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité