3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520075-1G
APOSPC520075-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520075-1G
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉F₂NO₂
MW: 225,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767559
Numéro CAS: 2092578-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité