5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indol-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520094-1G
APOSPC520094-1GEA 4530 EUR InStock
APOSPC520094-1G
5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indol-4-ol
5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indol-4-ol
Formule: C₉H₆BrF₂NO
MW: 262,051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767578
Numéro CAS: 2091581-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité