Methyl 5-(difluoromethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520170-1G
APOSPC520170-1GEA 1770 EUR InStock
APOSPC520170-1G
Methyl 5-(difluoromethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 5-(difluoromethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₇F₂NO₂
MW: 175,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767650
Numéro CAS: 2112952-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité