5-(Difluoromethyl)oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520184-1G
APOSPC520184-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520184-1G
5-(Difluoromethyl)oxazole
5-(Difluoromethyl)oxazole
Formule: C₄H₃F₂NO
MW: 119,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767664
Numéro CAS: 2022038-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité