5-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520213-1G
APOSPC520213-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520213-1G
5-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-ol
5-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-ol
Formule: C₁₀H₇F₂NOS
MW: 227,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767693
Numéro CAS: 2092628-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité