2-Bromo-5-chloro-3-(difluoromethyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520258-1G
APOSPC520258-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520258-1G
2-Bromo-5-chloro-3-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-chloro-3-(difluoromethyl)thiophene
Formule: C₅H₂BrClF₂S
MW: 247,488 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767738
Numéro CAS: 2090725-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité