2-(2-Bromophenyl)-4-(difluoromethyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520265-1G
APOSPC520265-1GEA 1830 EUR InStock
APOSPC520265-1G
2-(2-Bromophenyl)-4-(difluoromethyl)thiazole
2-(2-Bromophenyl)-4-(difluoromethyl)thiazole
Formule: C₁₀H₆BrF₂NS
MW: 290,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767745
Numéro CAS: 2091121-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité