4-Bromo-5-(difluoromethyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520275-1G
APOSPC520275-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520275-1G
4-Bromo-5-(difluoromethyl)thiazole
4-Bromo-5-(difluoromethyl)thiazole
Formule: C₄H₂BrF₂NS
MW: 214,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767756
Numéro CAS: 2090263-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité