[2-Bromo-4-(difluoromethyl)-6-methoxy-phenyl] acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520303-1G
APOSPC520303-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520303-1G
[2-Bromo-4-(difluoromethyl)-6-methoxy-phenyl] acetate
[2-Bromo-4-(difluoromethyl)-6-methoxy-phenyl] acetate
Formule: C₁₀H₉BrF₂O₃
MW: 295,077 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496622
Numéro CAS: 2149589-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité