5-(Difluoromethyl)-6-methoxy-1,3-benzodioxole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520308-1G
APOSPC520308-1GEA 797 EUR InStock
APOSPC520308-1G
5-(Difluoromethyl)-6-methoxy-1,3-benzodioxole
5-(Difluoromethyl)-6-methoxy-1,3-benzodioxole
Formule: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767777
Numéro CAS: 2149598-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité