4-(Difluoromethyl)-1,5-dimethoxy-naphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520350-1G
APOSPC520350-1GEA 968 EUR InStock
APOSPC520350-1G
4-(Difluoromethyl)-1,5-dimethoxy-naphthalene
4-(Difluoromethyl)-1,5-dimethoxy-naphthalene
Formule: C₁₃H₁₂F₂O₂
MW: 238,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767792
Numéro CAS: 2149597-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité