1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520352-1G
APOSPC520352-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520352-1G
1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉FN₂·ClH
MW: 188,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496657
Numéro CAS: 2149601-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité