1-(4-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520355-1G
APOSPC520355-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520355-1G
1-(4-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(4-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉FN₂·ClH
MW: 188,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496660
Numéro CAS: 2149601-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité