1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520363-1G
APOSPC520363-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520363-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₉H₉F₃N₂·ClH
MW: 238,637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496668
Numéro CAS: 1384265-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité