1-(5-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520370-1G
APOSPC520370-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520370-1G
1-(5-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarbonitrile
1-(5-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134891
Numéro CAS: 1427010-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité