1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520378-1G
APOSPC520378-1GEA 3420 EUR InStock
APOSPC520378-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134903
Numéro CAS: 1427010-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité