1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520382-1G
APOSPC520382-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520382-1G
1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134924
Numéro CAS: 1427021-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité