Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluorure de néodyme 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5205-25G
APOSPC5205-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSPC5205-25G
Trifluorure de néodyme 98%
Trifluorure de néodyme


Formule: F₃Nd
Point d'ébullition: 2300 °C
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 6.506 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011135
Numéro CAS: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité