3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC520513-5G
APOSPC520513-5GEA 350 EUR InStock
APOSPC520513-5G
3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319988
Numéro CAS: 132719-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité