2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-iodotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520562-100G
APOSPC520562-100GEA 121 EUR InStock
APOSPC520562-100G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-iodotoluène 97%
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,4514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037801
Numéro CAS: 260355-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité